Få mere at vide
Copper (I) Bromide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Copper(I) bromide |
| CAS | 7787-70-4 |
| Molekylær formel | Br Cu |
| Mængde | 100 g |
| Synonym | Copper Bromide (Cu4Br4), Copper Monobromide, Copper(1+) Bromide, Copper(1+) Bromide Tetramer, Cuprous Bromide |
| InChI formel | InChI=1S/BrH.Cu/h1H;/q;+1/p-1 |
| SMIL | Br[Cu] |
| IUPAC navn | bromocopper |
| Molekylvægt (g/mol) | 143.45 |
| Formel vægt | 141.8479 |