Få mere at vide
Kobber(I)bromid, Puratronic™ , 99,998 % (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4407424
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Artikelnummer. 11328678
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 040752.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7787-70-4 | BrCu | 143.45 g/mol
Det bruges som effektiv katalysator til tetrahydropyranylering af alkoholer. Det kan også bruges i kombination med palladium i katalytisk syntese af 3-halogenindoler gennem annulationsproces. Det er meget udbredt til syntese af organiske finkemikalier. Forbindelsen er meget udbredt til syntese af organiske forbindelser. Det er også nyttigt til kobber-medierede koblingsreaktioner. Et silicagelunderstøtningskobberbromidhexamethyltriethylentetraminkompleks har vist nyttig anvendelse til atomoverførselsradikalpolymerisation af methylmethacrylat i toluen.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7787-70-4
Molekylær formel BrCu
Molekylvægt (g/mol) 143.45
MDL nummer MFCD00010969
InChI nøgle NKNDPYCGAZPOFS-UHFFFAOYSA-M
Synonym copper i bromide, copper bromide cubr, copper 1+ bromide, copper monobromide, cuprousbromide, hsdb 270, cubr, copper 1 bromide
PubChem CID 24593
IUPAC navn bromkobber
SMIL [Cu+].[Br-]
Tekniske data
Kogepunkt 1345°C
Kemisk navn eller materiale Copper(I) bromide
Smeltepunkt 492°C
Farve Grøn
Fysisk form Pulver
Mængde 1 g
Analyseprocentområde 99.998% (Metal basis)
Opløselighedsinformation Soluble in hydrogen bromide,hydrochloric acid,and ammonium hydroxide. Slightly soluble in water. Insoluble in acetone.
Formel vægt 143.45
Følsomhed Air Sensitive
Udseende Light green powder
Tæthed 4.98 g/cm3
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Copper(I) bromide
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: copper bromide