Få mere at vide
Kobber(I)bromid, Puratronic™ , 99,998 % (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11338678
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11338678 5 g 5g
11328678 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11338678 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 040752.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7787-70-4 | BrCu | 143.45 g/mol
Det bruges som effektiv katalysator til tetrahydropyranylering af alkoholer. Det kan også bruges i kombination med palladium i katalytisk syntese af 3-halogenindoler gennem annulationsproces. Det er meget udbredt til syntese af organiske finkemikalier. Forbindelsen er meget udbredt til syntese af organiske forbindelser. Det er også nyttigt til kobber-medierede koblingsreaktioner. Et silicagelunderstøtningskobberbromidhexamethyltriethylentetraminkompleks har vist nyttig anvendelse til atomoverførselsradikalpolymerisation af methylmethacrylat i toluen.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7787-70-4
Molekylær formel BrCu
Molekylvægt (g/mol) 143.45
MDL nummer MFCD00010969
InChI nøgle NKNDPYCGAZPOFS-UHFFFAOYSA-M
Synonym copper i bromide, copper bromide cubr, copper 1+ bromide, copper monobromide, cuprousbromide, hsdb 270, cubr, copper 1 bromide
PubChem CID 24593
IUPAC navn bromkobber
SMIL [Cu+].[Br-]
Tekniske data
Kogepunkt 1345°C
Kemisk navn eller materiale Copper(I) bromide
Smeltepunkt 492°C
Farve Grøn
Fysisk form Pulver
Mængde 5 g
Analyseprocentområde 99.998% (Metal basis)
Opløselighedsinformation Soluble in hydrogen bromide,hydrochloric acid,and ammonium hydroxide. Slightly soluble in water. Insoluble in acetone.
Formel vægt 143.45
Følsomhed Air Sensitive
Udseende Light green powder
Tæthed 4.98