Få mere at vide
Kobber(I) bromid-dimethylsulfid-kompleks
Beschreibung
Kobber(I)bromid-dimethylsulfidkompleks bruges som katalysator til tilsætning af Grignard-reagenser til fullerener.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Spezifikation
Spezifikation
| Kemisk navn eller materiale | Copper(I) bromide-dimethyl sulfide complex |
| Smeltepunkt | 124 °C til 129 °C (dekomponering) |
| Farve | Brun eller Grøn |
| Fysisk form | Krystallinsk |
| Mængde | 2 g |
| FN nummer | UN3335 |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i vand. Reagerer med vand og nedbrydes. |
| IUPAC navn | bromkobber;methylsulfanylmethan |
| Formel vægt | 205.58 |
| Følsomhed | Luft- og fugtfølsomhed |