Få mere at vide
Kobber(I) bromid-dimethylsulfid-kompleks, 99%
Artikelnummer. 10490291 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
10g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10490291 10 g Glasflaske 10g
10053813 25 g Glasflaske 25g
10257023 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10490291 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 213180100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    783.59 DKK
    704.65 DKK / 10g
    Spare 78.94 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-11-2026
CAS: 54678-23-8 | C2H6BrCuS | 205,58 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 54678-23-8
Molekylær formel C2H6BrCuS
Molekylvægt (g/mol) 205.58
MDL nummer MFCD00043295
InChI nøgle PMHQVHHXPFUNSP-UHFFFAOYSA-M
Synonym copper i bromide-dimethyl sulfide, bromo thiobis methane copper, copper i bromide dimethyl sulfide complex, bromocopper; methylsulfanylmethane, cubr.me2s, ksc493e2t, copper i bromide dimethylsulfide, copper i bromide-dimethylsulfide, bromo dimethylsulfide copper i
PubChem CID 2724234
SMIL [Cu]Br.CSC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Copper(I) bromide-dimethyl sulfide complex
Navn note 99%
Smeltepunkt 132 °C
Farve Beige-grå til hvid eller grøn
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98,5% min. (Iodometri)
Emballage Glasflaske
Lineær formel (CH3)2S·CuBr
Mængde 10 g
IUPAC navn bromkobber;methylsulfanylmethan
Formel vægt 205.58
Procent renhed 99%
Fysisk form Crystalline Powder and/or Chunks