Få mere at vide
Kobber(I)bromid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15401007
Skift visning
Mængde:
50 g
Pakningsstørrelse:
50g
Artikelnummer. Mængde unitSize
15401007 50 g 50g
1 options
Artikelnummer. 15401007 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 011605.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7787-70-4 | BrCu
Det finder mange anvendelser i organisk syntese, som en katalysator og et reagens. Det bruges som en katalysator i Sandmeyer-reaktionen til fremstilling af arylbromider fra arylaminer gennem diazoniumsalte. Det danner komplekser med Lewis baser, såsom dimethylsulfid, som er en forløber for organokobberreagenser. Reaktioner, der involverer Atom Transfer Radical Polymerization (ATRP) og Cu-katalyserede Cross-Dehydrogenative Couplings (CDC), katalyseres af CuBr-komplekser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Katalysator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kogepunkt 1345°C
Smeltepunkt 492°C
CAS 7787-70-4
Fysisk form Fast stof
Mængde 50 g
Molekylær formel BrCu
Procent renhed 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Copper(I) bromide
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Copper bromide