Få mere at vide
Copper(I) bromide, 98%
Artikelnummer. 11307357
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
Farve:
Grøn
Sort-grå
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Farve unitSize
11307357 250 g Grøn 250g
11397347 1 kg Sort-grå 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11307357 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 011605.30
Request Bulk or Custom Format
Edge
Katalysator
Det finder mange anvendelser i organisk syntese, som en katalysator og et reagens. Det bruges som en katalysator i Sandmeyer-reaktionen til fremstilling af arylbromider fra arylaminer gennem diazoniumsalte. Det danner komplekser med Lewis baser, såsom dimethylsulfid, som er en forløber for organokobberreagenser. Reaktioner, der involverer Atom Transfer Radical Polymerization (ATRP) og Cu-katalyserede Cross-Dehydrogenative Couplings (CDC), katalyseres af CuBr-komplekser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7787-70-4
Molekylær formel BrCu
Molekylvægt (g/mol) 143.45
MDL nummer MFCD00010969
InChI nøgle NKNDPYCGAZPOFS-UHFFFAOYSA-M
Synonym copper i bromide, copper bromide cubr, copper 1+ bromide, copper monobromide, cuprousbromide, hsdb 270, cubr, copper 1 bromide
PubChem CID 24593
IUPAC navn bromkobber
SMIL [Cu+].[Br-]
Tekniske data
Kogepunkt 1345°C
Kemisk navn eller materiale Copper(I) bromide
Smeltepunkt 492°C
Farve Grøn
Fysisk form Pulver
Mængde 250 g
Analyseprocentområde 98%
Lineær formel CuBr
FN nummer UN3077
Merck Index 14,2659
Opløselighedsinformation Slightly soluble in cold water; Decomposes in hot water; Soluble in HBr,HCl,and ammonium hydroxide solution.
Formel vægt 143.45
Procent renhed 98%
Følsomhed Air Sensitive
Tæthed 4.98 g/mL
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Copper(I) bromide
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Copper bromide