Tekniske data
| Kogepunkt | 1345°C |
| Kemisk navn eller materiale | Copper(I) Bromide |
| Smeltepunkt | 492°C |
| Farve | Blue Green |
| Fysisk form | Solid |
| Mængde | 50 g |
| Lineær formel | CuBr |
| FN nummer | NONH for all modes of transport |
| Formel vægt | 143.45g/mol |
| Procent renhed | 98% |
| Vis mere |