Beskrivelse
- Products with a guarantee certificate and/or suitable for the stated analytical application.
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | 1345°C (1013hPa) |
| Kemisk navn eller materiale | Copper(I) bromide |
| Smeltepunkt | 492°C |
| Farve | Colorless |
| Fysisk form | Powder |
| Mængde | 10 g |
| Lineær formel | CuBr |
| FN nummer | NONH for all modes of transport |
| IUPAC navn | λ¹-copper(1+) bromide |
| Formel vægt | 143.45g/mol |
| Vis mere |