Få mere at vide
Copper(I) acetate, 95%
Artikelnummer. 10198412 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10198412 5 g Glass bottle 5g
10659404 1 g Glass bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10198412 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 378810050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 598-54-9 | C2H3CuO2 | 122.59 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 598-54-9
Molekylær formel C2H3CuO2
Molekylvægt (g/mol) 122.59
MDL nummer MFCD00058908
InChI nøgle RFKZUAOAYVHBOY-UHFFFAOYSA-M
Synonym copper i acetate, cuprous acetate, copper 1+ acetate, acetic acid, copper 1+ salt, unii-9u3n93lmzb, copper acetate, 9u3n93lmzb, acetic acid, copper 1+ salt 1:1, copper 1 acetate
PubChem CID 69023
IUPAC navn copper(1+);acetate
SMIL CC(=O)[O-].[Cu+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Copper(I) acetate
Smeltepunkt 250.0°C
Farve White to Yellow
Fysisk form Powder
Mængde 5 g
Analyseprocentområde 48.7% min. (Cu)
Lineær formel CH3C(O)OCu
Merck Index 15, 2648
Opløselighedsinformation Solubility in water: reacts
Formel vægt 122.59
Procent renhed 95%
Infrarødt spektrum Authentic
Emballage Glass bottle
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Copper(I) acetate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/sæbe.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.