Få mere at vide
Copper Hexafluorosilicate Hydrate, TRC
Artikelnummer. 30368330
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30368330 5 g
1 options
Artikelnummer. 30368330 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC9903155G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Copper(II) Hexafluorosilicate Monohydrate
CAS 2123555-14-4
Molekylær formel Cu . F6 Si . H2 O
Mængde 5 g
Synonym Copper Fluosilicate Hydrate, copper(2+) Hexafluorosilicate(2-) Hydrate, Copper Fluorosilicate Hydrate, Copper Fluorosilicate Hydrate, Copper Hexafluorosilicate Hydrate, Copper(2+) Hexafluorosilicate(2-) Hydrate, Cupric Fluorosilicate Hydrate, Cupric Hexafluorosilicate Hydrate, Cupric Silicofluoride Hydrate
InChI formel InChI=1S/Cu.F6Si.H2O/c;1-7(2,3,4,5)6;/h;;1H2/q+2;-2;
SMIL O.[Cu+2].F[Si-2](F)(F)(F)(F)F
IUPAC navn copper;hexafluorosilicon(2-);hydrate
Molekylvægt (g/mol) 223.637
Formel vægt 222.908