Få mere at vide
Copper, Granular, 20 to 30 Mesh, BAKER ANALYZED™ Reagent, J.T. Baker™
Artikelnummer. 15577914 Shop alle J.T.Baker produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
Emballage:
Poly Bottle
Pakningsstørrelse:
500g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15577914 500 g Poly Bottle 500g
1 options
Artikelnummer. 15577914 Leverandør Avantor J.T.Baker Leverandørnr. 172001
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
High quality chemicals for laboratory and specialized industrial use
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-50-8
Molekylær formel Cu
Molekylvægt (g/mol) 63.55
MDL nummer MFCD00010965
InChI nøgle RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Synonym cuprum, cobre, cuivre, blister, cathode, bronze, powder, anode, precipitates, kupfer
PubChem CID 23978
ChEBI CHEBI:30052
IUPAC navn copper
SMIL [Cu]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Copper
Mængde 500 g
Maskestørrelse 20 to 30 Mesh
Emballage Poly Bottle
Form Granular
Formel vægt 63.55
Grad BAKER ANALYZED™ Reagent