Få mere at vide
Copper germanium selenide, 99.99% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15462407
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15462407 10 g 10g
15472407 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15462407 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 045605.09
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
De mest bemærkelsesværdige fysiske egenskaber ved germania (GeO2) er dets høje brydningsindeks og dets lave optiske spredning. Disse gør det særligt anvendeligt til vidvinkelkameralinser, mikroskopi og til kernedelen af optiske fibre. Germanium-på-isolator-substrater ses som en potentiel erstatning for silicium på miniaturiserede chips.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 54723-90-9
Molekylær formel CuGeSe
Molekylvægt (g/mol) 215.15
MDL nummer MFCD12546179
InChI nøgle LQTVKWORTHHMFT-UHFFFAOYSA-N
Synonym copper germanium selenide
PubChem CID 121233948
IUPAC navn selanylidengermylidenkobber
SMIL [Cu]=[Ge]=[Se]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Copper germanium selenide
Fysisk form Pieces
Mængde 10 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
FN nummer UN3283
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 215.12
Procent renhed 99.99%