Få mere at vide
Kobbergaze, 50 mesh vævet af 0,23 mm (0,009 tommer) dia wire, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11334677
Mængde:
100 x 900 mm
500 x 900 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11334677
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 039713.WP
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
CAS: 7440-50-8 | Cu | 63.55 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-50-8
Molekylær formel Cu
Molekylvægt (g/mol) 63.55
MDL nummer MFCD00010965
InChI nøgle RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Synonym cuprum, cobre, cuivre, blister, cathode, bronze, powder, anode, precipitates, kupfer
PubChem CID 23978
ChEBI CHEBI:30052
IUPAC navn kobber
SMIL [Cu]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Copper gauze
Navn note Woven from 0.23mm (0.009 in.) dia. wire
Mængde 100 x 900 mm
Maskestørrelse 50 Mesh
Lugt Odorless
Form Wire Cloth