Få mere at vide
Copper gauze, 30 mesh woven from 0.15mm (0.006in) dia wire Artikelnummer.: 15467325
Copper gauze, 30 mesh woven from 0.15mm (0.006in) dia wire
Artikelnummer. 15467325
75 x 75 mm, Hver
Mængde:
75 x 75 mm
150 x 150 mm
300 x 300 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15467325
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 046834.FL
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7440-50-8 | Cu | 63.55 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-50-8
Molekylær formel Cu
Molekylvægt (g/mol) 63.55
MDL nummer MFCD00010965
InChI nøgle RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Synonym cuprum, cobre, cuivre, blister, cathode, bronze, powder, anode, precipitates, kupfer
PubChem CID 23978
ChEBI CHEBI:30052
IUPAC navn kobber
SMIL [Cu]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Copper gauze
Navn note 30 mesh woven from 0.15mm (0.006 in.) dia. wire
Mængde 75 x 75 mm
Maskestørrelse 30 Mesh
Lugt Odorless
Form Wire Cloth
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
5 resultater fundet
Partinummer Certifikattype Dato Artikelnummer
PartinummerR20K038 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato24/05/2024 Artikelnummer046834.FL,046834.HB,046834.GT
PartinummerQ11I040 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato15/04/2022 Artikelnummer046834.FL,046834.HB,046834.GT
PartinummerP13D066 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato22/11/2021 Artikelnummer046834.FL,046834.HB,046834.GT
PartinummerY12E046 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato22/11/2021 Artikelnummer046834.FL,046834.HB,046834.GT
PartinummerX02E055 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato22/11/2021 Artikelnummer046834.FL,046834.HB,046834.GT
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Copper gauze, 30 mesh woven from 0.15mm (0.006in) dia wire >