Få mere at vide
Kobbergaze, 20 mesh vævet af 0,41 mm (0,016 tommer) dia wire, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11375597
Kobbergaze, 20 mesh vævet af 0,41 mm (0,016 tommer) dia wire, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11375597
150 x 150 mm, Hver
Mængde:
150 x 150 mm
300 x 300 mm
300 x 1200 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11375597
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 042777.GT
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Trådstof
Filtrering, elektroder
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-50-8
Molekylær formel Cu
Molekylvægt (g/mol) 63.55
MDL nummer MFCD00010965
InChI nøgle RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Synonym cuprum, cobre, cuivre, blister, cathode, bronze, powder, anode, precipitates, kupfer
PubChem CID 23978
ChEBI CHEBI:30052
IUPAC navn kobber
SMIL [Cu]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Copper
Udseende Copper colored guaze
Tæthed 8.94g/cm3
Mængde 150 x 150 mm
Maskestørrelse 20 Mesh
Lugt Odorless
Form Wire Cloth
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
5 resultater fundet
Partinummer Certifikattype Dato Artikelnummer
PartinummerU04D002 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato13/11/2023 Artikelnummer042777.HZ,042777.GT,042777.HB
PartinummerP22I007 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato12/04/2022 Artikelnummer042777.HZ,042777.GT,042777.HB
PartinummerK27S010 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato22/11/2021 Artikelnummer042777.HZ,042777.GT,042777.HB
PartinummerQ16E031 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato22/11/2021 Artikelnummer042777.HZ,042777.GT,042777.HB
PartinummerX28G014 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato22/11/2021 Artikelnummer042777.HZ,042777.GT,042777.HB
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Kobbergaze, 20 mesh vævet af 0,41 mm (0,016 tommer) dia wire, Thermo Scientific Chemicals >