Få mere at vide
Copper gauze, 140 mesh woven from 0.056mm (0.0022in) dia wire
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Copper gauze |
| Navn note | 140 mesh woven from 0.056mm (0.0022 in.) dia. wire |
| Mængde | 75 x 75 mm |
| Maskestørrelse | 140 Mesh |
| Lugt | Odorless |
| Form | Wire Cloth |