Få mere at vide
Copper foil, Oxygen-Free High Conductivity (OFHC), alloy 101, 1.6mm (0.064in) thick
Artikelnummer. 15403955
Skift visning
Mængde:
150 x 150 mm
300 x 300 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15403955 150 x 150 mm Hver
15413955 300 x 300 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15403955 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 045168.GT
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7440-50-8 | Cu | 63.55 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-50-8
Molekylær formel Cu
Molekylvægt (g/mol) 63.55
MDL nummer MFCD00010965
InChI nøgle RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Synonym hydrogen nitrate, aqua fortis, azotic acid, salpetersaeure, rfna, acidum nitricum, nital, acide nitrique, nitrous fumes, nitryl hydroxide
PubChem CID 944
ChEBI CHEBI:48107
SMIL [Cu]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Copper
Navn note Oxygen-Free High Conductivity (OFHC), alloy 101, 1.6mm (0.064 in.) thick
Udseende Copper colored foil
Tæthed 8.94g/cm3
Mængde 150 x 150 mm
Lugt Odorless
Form Foil
IUPAC navn salpetersyre