Få mere at vide
Kobberfolie, 0,025 mm (0,001 tommer) tykt, Puratronic™, 99,999 % (metalbasis)
Beschreibung
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktporteføljen. Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle mærke. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
Spezifikation
Spezifikation
| Kemisk navn eller materiale | Copper |
| Udseende | Kobberfarvet folie |
| Mængde | 25 x 200 mm |
| Lugt | Lugtfri |
| Damptryk | 0 hPa |
| Analyseprocentområde | 99,999% (metalbasis) |
| Form | Floret |
| Molekylvægt (g/mol) | 63.55 |