Få mere at vide
Kobberfolie, 0,025 mm (0,001 tommer) tykt, Puratronic™, 99,999 % (metalbasis)
Artikelnummer. 11371498
Skift visning
Mængde:
25 x 200 mm
25 x 1000 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11371498 25 x 1000 mm Hver
11381498 25 x 200 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11371498 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 010950.GZ
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1664.20 DKK
    1497.65 DKK / Pakke med 1
    Spare 166.55 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Request Bulk or Custom Format
Form: ca. 1,1g/25x200mm | CAS: 7440-50-8 | Cu | 63,55 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktporteføljen. Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle mærke. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-50-8
Molekylær formel Cu
MDL nummer MFCD00010965
InChI nøgle RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Synonym cuprum, cobre, cuivre, blister, cathode, bronze, powder, anode, precipitates, kupfer
PubChem CID 23978
ChEBI CHEBI:30052
IUPAC navn kobber
SMIL [Cu]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Copper
Udseende Kobberfarvet folie
Tæthed 8,94 g/cm3
Mængde 25 x 1000 mm
Lugt Lugtfri
Damptryk 0 hPa
Analyseprocentområde 99,999% (metalbasis)
Form Floret
Molekylvægt (g/mol) 63.55