Få mere at vide
Kobberfolie, 1,27 mm (0,05 tommer) tyk, 99,9 % (metalbasis)
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Copper foil |
| Navn note | 1,27 mm (0,05 tommer) tyk |
| Mængde | 20 x 20 cm |
| Lugt | Lugtfri |
| Vægt | ≈455g/20x20cm |
| Form | Floret |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| Procent renhed | 99.9% |