Learn More
Kobberfolie, 1,0 mm (0,04 tommer) tyk, Puratronic™, 99,9999% (metalbasis)
Description
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Copper foil |
| Navn note | 1,0 mm (0,04 tommer) tyk |
| Mængde | 25 x 25 mm |
| Lugt | Lugtfri |
| Vægt | ≈5,6g/25x25mm |
| Form | Floret |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| Procent renhed | 99.9999% |
| Grad | Puratronic |