Få mere at vide
Kobberfolie, 1,0 mm (0,04 tommer) tyk, Puratronic™, 99,999 % (metalbasis)
Artikelnummer. 11341169
Skift visning
Mængde:
25 x 50 mm
50 x 100 mm
100 x 250 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11341169 25 x 50 mm Hver
11331169 50 x 100 mm Hver
11321169 100 x 250 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11341169 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 011378.FG
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7440-50-8 | Cu | 63,55 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-50-8
Molekylær formel Cu
Molekylvægt (g/mol) 63.55
MDL nummer MFCD00010965
InChI nøgle RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Synonym cuprum, cobre, cuivre, blister, cathode, bronze, powder, anode, precipitates, kupfer
PubChem CID 23978
ChEBI CHEBI:30052
IUPAC navn kobber
SMIL [Cu]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Copper foil
Navn note 1.0mm (0.04 in.) thick
Mængde 25 x 50 mm
Lugt Odorless
Vægt ≈11.2g/25x50mm
Form Foil
Assay Procent Noter (metalbasis)
Procent renhed 99.999%
Grad Puratronic