Få mere at vide
Kobberfolie, 1,0 mm (0,04 tommer) tyk, 99,99 % (metalbasis)
Artikelnummer. 11365809
Skift visning
Mængde:
50 x 50 mm
50 x 250 mm
50 x 1000 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11365809 50 x 50 mm Hver
11375809 50 x 250 mm Hver
11341508 50 x 1000 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11365809 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 010954.FI
 Begrænset vare
På lager
Form: ca. 2,2g/50x50mm | CAS: 7440-50-8 | Cu | 63,55 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-50-8
Molekylær formel Cu
Molekylvægt (g/mol) 63.55
MDL nummer MFCD00010965
InChI nøgle RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Synonym cuprum, cobre, cuivre, blister, cathode, bronze, powder, anode, precipitates, kupfer
PubChem CID 23978
ChEBI CHEBI:30052
IUPAC navn kobber
SMIL [Cu]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Copper
Udseende Kobberfarvet folie
Mængde 50 x 50 mm
Lugt Lugtfri
Damptryk 0 hPa
Analyseprocentområde 99,9999% (metalbasis)
Form Floret