Få mere at vide
Copper foil, 1.0mm (0.04in) thick, 99.99% (metals basis)
Artikelnummer. 11341508
Mængde:
50 x 50 mm
50 x 250 mm
50 x 1000 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11341508
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 010954.HC
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Form: ca. 2,2g/50x50mm
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-50-8
Molekylær formel Cu
Molekylvægt (g/mol) 63.55
MDL nummer MFCD00010965
InChI nøgle RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Synonym cuprum, cobre, cuivre, blister, cathode, bronze, powder, anode, precipitates, kupfer
PubChem CID 23978
ChEBI CHEBI:30052
IUPAC navn kobber
SMIL [Cu]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Copper
Udseende Copper colored foil
Mængde 50 x 1000 mm
Lugt Odorless
Damptryk 0 hPa
Analyseprocentområde 99.9999% (Metals basis)
Form Foil