Få mere at vide
Copper foil, 0.675mm (0.027in) thick, annealed, 99.9% (metals basis)
Mængde:
10 x 10 cm
20 x 20 cm
20 x 100 cm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Copper foil |
| Navn note | 0.675mm (0.027 in.) thick, Annealed, Temper: soft |
| Mængde | 10 x 10 cm |
| Lugt | Odorless |
| Vægt | ≈241g/20x20cm |
| Form | Foil |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| Procent renhed | 99.9% |