Få mere at vide
Kobberfolie, 0,5 mm (0,02 tommer) tyk, Puratronic™ , 99,9999 % (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Mængde:
50 x 50 mm
100 x 100 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Copper foil |
| Navn note | 0.5mm (0.02 in.) thick |
| Mængde | 50 x 50 mm |
| Lugt | Odorless |
| Vægt | ≈11.2g/50x50mm |
| Form | Foil |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| Procent renhed | 99.9999% |
| Grad | Puratronic |