Få mere at vide
Kobberfolie, 0,5 mm (0,02 tommer) tyk, Puratronic™, 99,9985% (metalbasis)
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Copper foil |
| Navn note | 0,5 mm (0,02 tommer) tyk |
| Mængde | 100 x 100 mm |
| Lugt | Lugtfri |
| Vægt | ≈11,2g/50x50mm |
| Form | Floret |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| Procent renhed | 99.9985% |
| Grad | Puratronic |