Få mere at vide
Copper foil, 0.5mm (0.02in) thick, Puratronic™, 99.9985% (metals basis)
Artikelnummer. 11315859
Skift visning
Mængde:
50 x 50 mm
100 x 100 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11315859 50 x 50 mm Hver
11351189 100 x 100 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11315859 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 011392.FI
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7440-50-8 | Cu | 63.55 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-50-8
Molekylær formel Cu
Molekylvægt (g/mol) 63.55
MDL nummer MFCD00010965
InChI nøgle RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Synonym cuprum, cobre, cuivre, blister, cathode, bronze, powder, anode, precipitates, kupfer
PubChem CID 23978
ChEBI CHEBI:30052
IUPAC navn kobber
SMIL [Cu]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Copper foil
Navn note 0.5mm (0.02 in.) thick
Mængde 50 x 50 mm
Lugt Odorless
Vægt ≈11.2g/50x50mm
Form Foil
Assay Procent Noter (metalbasis)
Procent renhed 99.9985%
Grad Puratronic