Få mere at vide
Kobberfolie, 0,25 mm (0,01 tommer) tykt, Puratronic™, 99,9999% (metalbasis)
Artikelnummer. 11326179
Skift visning
Mængde:
50 x 50 mm
100 x 100 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11326179 50 x 50 mm Hver
11360258 100 x 100 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11326179 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 042974.FI
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1029.87 DKK
    926.65 DKK / Pakke med 1
    Spare 103.22 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Form: ca. 5,6 g/50 x 50 mm | CAS: 7440-50-8 | Cu | 63,55 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-50-8
Molekylær formel Cu
Molekylvægt (g/mol) 63.55
MDL nummer MFCD00010965
InChI nøgle RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Synonym cuprum, cobre, cuivre, blister, cathode, bronze, powder, anode, precipitates, kupfer
PubChem CID 23978
ChEBI CHEBI:30052
IUPAC navn kobber
SMIL [Cu]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Copper
Udseende Copper colored foil
Mængde 50 x 50 mm
Lugt Odorless
Analyseprocentområde 99.9999% (Metals basis)
Form Foil