Få mere at vide
Kobberfolie, 0,25 mm tyk, hård, Puratronic™, 99,999+% (metalbasis)
Artikelnummer. 11360649
Skift visning
Mængde:
50 x 100 mm
50 x 500 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11360649 50 x 100 mm Hver
11370649 50 x 500 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11360649 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 000097.FY
 Begrænset vare
På lager
CAS: 7440-50-8 | Cu | 63,55 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-50-8
Molekylær formel Cu
Molekylvægt (g/mol) 63.55
MDL nummer MFCD00010965
InChI nøgle RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Synonym cuprum, cobre, cuivre, blister, cathode, bronze, powder, anode, precipitates, kupfer
PubChem CID 23978
ChEBI CHEBI:30052
IUPAC navn kobber
SMIL [Cu]
Specifikationer
Kemisk navn eller materiale Copper foil
Navn note 0.25mm (0.01 in.) thick, Hard, Temper: as rolled
Mængde 50 x 100 mm
Lugt Odorless
Vægt ≈11.2g/50x100mm
Form Foil
Assay Procent Noter (metalbasis)
Procent renhed ≥99.999%
Grad Puratronic
RUO– Kun brug til forskning
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.