Få mere at vide
Kobberfolie, 0,25 mm tyk, annealeret, 99,95 % (metalbasis), iltfri
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Copper |
| Navn note | Glødet |
| Udseende | Kobberfarvet folie |
| Tæthed | 8,94 g/cm3 |
| Mængde | 50 x 250 mm |
| Lugt | Lugtfri |
| Analyseprocentområde | 99,95% (metalbasis) |
| Form | Floret |