Få mere at vide
Kobberfolie, 0,25 mm (0,01 tommer) tyk, udglødet, 99,95 % (metalbasis), iltfri, Thermo Scientific Chemicals
Mængde:
50 x 50 mm
50 x 250 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Copper |
| Navn note | Annealed |
| Udseende | Copper colored foil |
| Mængde | 50 x 50 mm |
| Lugt | Odorless |
| Analyseprocentområde | 99.95% (Metals basis) |
| Form | Foil |