Få mere at vide
Kobberfolie, 0,254 mm (0,010 tommer) tyk, 99,9 % (metalbasis)
Artikelnummer. 11326708
Skift visning
Mængde:
20 x 20 cm
20 x 100 cm
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11326708 20 x 20 cm Hver
11336708 20 x 100 cm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11326708 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 013379.CU
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    687.37 DKK
    567.65 DKK / Pakke med 1
    Spare 119.72 DKK
    17% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Form: ca. 91g/20 x 20cm | CAS: 7440-50-8 | Cu | 63,55 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-50-8
Molekylær formel Cu
Molekylvægt (g/mol) 63.55
MDL nummer MFCD00010965
InChI nøgle RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Synonym cuprum, cobre, cuivre, blister, cathode, bronze, powder, anode, precipitates, kupfer
PubChem CID 23978
ChEBI CHEBI:30052
IUPAC navn kobber
SMIL [Cu]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Copper
Udseende Kobberfarvet folie
Tæthed 8,94 g/cm3
Mængde 20 x 20 cm
Lugt Lugtfri
Analyseprocentområde 99,9% (metalbasis)
Form Floret