Få mere at vide
Kobberfolie, 0,1 mm (0,004 tommer) tyk, Puratronic™, 99,9999% (metalbasis)
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Copper |
| Udseende | Kobberfarvet folie |
| Tæthed | 8,94 g/cm3 |
| Mængde | 100 x 100 mm |
| Lugt | Lugtfri |
| Damptryk | 0 hPa |
| Analyseprocentområde | 99,9999% (metalbasis) |
| Form | Floret |