Få mere at vide
Kobberfolie, 0,127 mm (0,005 tommer) tyk, udglødet, 99,99+ % (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11345689
Mængde:
50 x 50 mm
50 x 250 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11345689
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 000095.GB
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7440-50-8 | Cu | 63.55 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-50-8
Molekylær formel Cu
Molekylvægt (g/mol) 63.55
MDL nummer MFCD00010965
InChI nøgle RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Synonym cuprum, cobre, cuivre, blister, cathode, bronze, powder, anode, precipitates, kupfer
PubChem CID 23978
ChEBI CHEBI:30052
IUPAC navn kobber
SMIL [Cu]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Copper foil
Navn note 0.127mm (0.005 in.) thick, Annealed
Mængde 50 x 250 mm
Lugt Odorless
Vægt ≈2.8g/50x50mm
Form Foil
Assay Procent Noter (metalbasis)
Procent renhed ≥99.99%