Få mere at vide
Kobberfolie, 0,127 mm tyk, glødet, 99,9 % (metalbasis)
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Copper foil (Annealed) |
| Navn note | 0,127 mm (0,005 tommer) tyk, Annealet, Temper: blød |
| Mængde | 20 x 100 cm |
| Analyseprocentområde | 99,9 % (metalbasis) |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| Procent renhed | 99.9% |