Få mere at vide
Kobberfolie, 0,05 mm (0,002 tommer) tyk, udglødet, 99,8 % (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11388717
Skift visning
Mængde:
100 x 100 mm
30 x 150 cm
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11388717 100 x 100 mm Hver
11366708 30 x 150 cm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11388717 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 035818.GH
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2045.10 DKK
    1631.65 DKK / Pakke med 1
    Spare 413.45 DKK
    20% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 7440-50-8 | Molekylformel: Cu | Molekylvægt: 63,55 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-50-8
Molekylær formel Cu
Molekylvægt (g/mol) 63.55
MDL nummer MFCD00010965
InChI nøgle RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Synonym cuprum, cobre, cuivre, blister, cathode, bronze, powder, anode, precipitates, kupfer
PubChem CID 23978
ChEBI CHEBI:30052
IUPAC navn kobber
SMIL [Cu]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Copper foil (Annealed)
Mængde 100 x 100 mm
Analyseprocentområde 99,8% (metalbasis)