Få mere at vide
Kobberfolie, 0,025 mm (0,001 tommer) tyk, glødet, ubelagt, 99,8 % (metalbasis)
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Copper foil |
| Mængde | 30 x 1000 cm |
| Emballage | Krympeindpakket |
| Procent renhed | 99.8% |