Få mere at vide
Kobberfolie, 0,025 mm (0,001 tommer) tyk, glødet, ubelagt, 99,8 % (metalbasis)
Artikelnummer. 15477355
Skift visning
Mængde:
30 x 30 cm
30 x 150 cm
30 x 1000 cm
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15477355 30 x 30 cm Hver
15485055 30 x 150 cm Hver
15495055 30 x 1000 cm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15477355 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 046986.RF
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    541.98 DKK
    445.65 DKK / Pakke med 1
    Spare 96.33 DKK
    17% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 7440-50-8 | Cu | 63,55 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-50-8
Molekylær formel Cu
Molekylvægt (g/mol) 63.55
MDL nummer MFCD00010965
InChI nøgle RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Synonym cuprum, cobre, cuivre, blister, cathode, bronze, powder, anode, precipitates, kupfer
PubChem CID 23978
ChEBI CHEBI:30052
IUPAC navn kobber
SMIL [Cu]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Copper foil
Mængde 30 x 30 cm
Emballage Krympeindpakket
Procent renhed 99.8%