Få mere at vide
Kobberflage, -325 mesh, 99% (metalbasis)
Artikelnummer. 15432137
Skift visning
Mængde:
250 g
500 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15432137 1 kg 1kg
15412137 250 g 250g
15422137 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15432137 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 045073.A1
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
CAS: 7440-50-8 | Cu | 63,55 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-50-8
Molekylær formel Cu
Molekylvægt (g/mol) 63.55
MDL nummer MFCD00010965
InChI nøgle RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Synonym cuprum, cobre, cuivre, blister, cathode, bronze, powder, anode, precipitates, kupfer
PubChem CID 23978
ChEBI CHEBI:30052
IUPAC navn kobber
SMIL [Cu]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Copper
Smeltepunkt 1083 °C
Kogepunkt 2562 °C
Udseende Kobberfarvede flager
Tæthed 8,94 g/cm3
Mængde 1 kg
Maskestørrelse -325 Mesh
Lugt Lugtfri
Damptryk 0 hPa
Analyseprocentområde 99% (metalbasis)
Form Flake
Formel vægt 63.55