Få mere at vide
Copper flake, -325 mesh, 99% (metals basis)
Artikelnummer. 15412137
Mængde:
250 g
500 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
500g
Artikelnummer. 15412137
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 045073.30
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7440-50-8 | Cu | 63.55 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-50-8
Molekylær formel Cu
Molekylvægt (g/mol) 63.55
MDL nummer MFCD00010965
InChI nøgle RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Synonym cuprum, cobre, cuivre, blister, cathode, bronze, powder, anode, precipitates, kupfer
PubChem CID 23978
ChEBI CHEBI:30052
IUPAC navn kobber
SMIL [Cu]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Copper
Smeltepunkt 1083°C
Kogepunkt 2562°C
Udseende Copper colored flakes
Tæthed 8.94
Mængde 250 g
Maskestørrelse -325 Mesh
Lugt Odorless
Damptryk 0 hPa
Analyseprocentområde 99% (Metals basis)
Form Flake
Formel vægt 63.55