Få mere at vide
Kobberætsemiddel, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Jern(III)chloridopløsning til nedsænkningsætsning af kobber, kobberlegeringer og Kovar i printkortapplikationer
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Copper etchant |
| Tæthed | 1.19 |
| Mængde | 3.8 L |
| Form | Væske |
| MDL nummer | MFCD00161912 |