Få mere at vide
Kobberskiver, 9,0^+0,127 mm (0,354^+0,005 tommer) diameter x 0,8^+0,051 mm (0,03^+0,002 tommer) tykke, 99,9995% (metalbasis)
Artikelnummer. 11301508
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11301508 10 g 10g
11391498 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11301508 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 010951.09
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-11-2026
CAS: 7440-50-8 | Cu | 63,55 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-50-8
Molekylær formel Cu
Molekylvægt (g/mol) 63.55
MDL nummer MFCD00010965
InChI nøgle RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Synonym cuprum, cobre, cuivre, blister, cathode, bronze, powder, anode, precipitates, kupfer
PubChem CID 23978
ChEBI CHEBI:30052
IUPAC navn kobber
SMIL [Cu]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Copper discs
Navn note 9,0 ±0,127 mm (0,354 ±0,005 tommer) diameter x 0,8 ±0,051 mm (0,03 ±0,002 tommer) tykkelse
Fysisk form Disc
Mængde 10 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
Procent renhed 99.9995%
Lugt Lugtfri