Få mere at vide
Copper Dipropanoate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Copper Dipropanoate |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/2C3H6O2.Cu/c2*1-2-3(4)5;/h2*2H2,1H3,(H,4,5);/q;;+2/p-2 |
| Formel vægt | 208.9875 |