Få mere at vide
Copper, Brass Traces, 50g, ARMI∣MBH
Beskrivelse
Copper, Brass Traces, 50g
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Chromium/Cobalt/Aluminium/Iron/Nickel/Silicon/Tin/Silver/Antimony/Manganese/Bismuth/Arsenic/Cadmium/Lead/Zinc/Copper |
| CAS | 7440-50-8 |
| Mængde | 50 g |
| Form | Pieces |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | Chromium (0.003) %/Cobalt (0.02) %/Aluminium (0.07) %/Iron (0.097) %/Nickel (0.105) %/Silicon (0.112) %/Tin (0.133) %/Silver (0.22) %/Antimony (0.23) %/Manganese (0.285) %/Bismuth (0.29) %/Arsenic (0.39) %/Cadmium (0.47) %/Lead (0.57) %/Zinc (35.6) %/Copper (61.5) % |