Få mere at vide
Copper, Brass Traces, 50g, ARMI∣MBH
Beskrivelse
Copper, Brass Traces, 50g
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Manganese/Cadmium/Tellurium/Aluminium/Bismuth/Cobalt/Antimony/Arsenic/Nickel/Tin/Silicon/Lead/Iron/Zinc/Copper/Boron |
| CAS | 7440-50-8 |
| Mængde | 50 g |
| Form | Pieces |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | Manganese 0.0013 %/Cadmium 0.0032 %/Tellurium 0.0035 %/Aluminium 0.0041 %/Bismuth 0.0058 %/Cobalt 0.0067 %/Antimony 0.0095 %/Arsenic 0.0106 %/Nickel 0.0133 %/Tin 0.0197 %/Silicon 0.0203 %/Lead 0.0246 %/Iron 0.034 %/Zinc 33.64 %/Copper 66.07 %/Boron (0.0004) % |