Få mere at vide
Sampling Systems™ Kobberflettet kabel
Artikelnummer. p-7138898 Shop alle Sampling Systems produkter
Længde (metrisk):
25 m
50 m
Pakningsstørrelse:
25m
50m
Artikelnummer. 15869341
Brand: Sampling Systems™ 5070C25
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Sampling Systems™ Kobberflettet kabel er til brug med håndtromlen Ex i Ex-klassificerede miljøer.
  • Flettet kabel konstrueret af kobbertråd
  • Til brug med Hand Reel Ex i Ex-klassificerede miljøer
Tekniske data
Produkttype Kabel
Materiale Kobber
Oversigt Kobber kabel
Længde (metrisk) 25 m