Få mere at vide
Copper bis(trifluoromethylsulfonyl)imide
Artikelnummer. 15422887
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
Artikelnummer. Mængde unitSize
15422887 250 mg 250mg
15402887 1 g 1g
15412887 5 g 5g
3 options
Artikelnummer. 15422887
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 047162.MD
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 291300-50-0 | C2CuF6NO4S2 | 343.681 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 291300-50-0
Molekylær formel C2CuF6NO4S2
Molekylvægt (g/mol) 343.681
MDL nummer MFCD23380170
InChI nøgle MSFHCZUIBARZOS-UHFFFAOYSA-N
Synonym copper trifluoromethanesulfonimide
PubChem CID 134159300
IUPAC navn bis(trifluormethylsulfonyl)azanid; kobber(1+)
SMIL C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[Cu+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Copper bis(trifluoromethylsulfonyl)imide
Farve Blå
Lineær formel [(CF3SO2)2N]Cu
Mængde 250 mg
FN nummer UN3261
Følsomhed Very Hygroscopic
Formel vægt 343.68
Fysisk form Flydende eller fast