Få mere at vide
Kobberbis(trifluormethylsulfonyl)imid
Artikelnummer. 15412887
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15412887 5 g 5g
15422887 250 mg 250mg
15402887 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15412887 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 047162.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
CAS: 291300-50-0 | C2CuF6NO4S2 | 343,681 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 291300-50-0
Molekylær formel C2CuF6NO4S2
Molekylvægt (g/mol) 343.681
MDL nummer MFCD23380170
InChI nøgle MSFHCZUIBARZOS-UHFFFAOYSA-N
Synonym copper trifluoromethanesulfonimide
PubChem CID 134159300
IUPAC navn bis(trifluormethylsulfonyl)azanid; kobber(1+)
SMIL C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[Cu+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Copper bis(trifluoromethylsulfonyl)imide
Farve Blå
Lineær formel [(CF3SO2)2N]Cu
Mængde 5 g
FN nummer UN3261
Følsomhed Meget hygroskopisk
Formel vægt 343.68
Fysisk form Flydende eller fast